Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Código de producto. 10705725 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Admite:
Bolsas (25 ml)
Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)
Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)
Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)
Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)
Viales (2 ml)
Tipo:
250 bolsas
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
Bastidores, fase de vapor
Bastidores, fase líquida
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
Cartucho deslizante
Casetes
Divisor de plataforma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
paquete de 6
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Admite Tipo unitSize
10705725 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Casetes cada uno
11841200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11851200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Divisor de plataforma cada uno
17846568 CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) 250 bolsas cada uno
11861200 CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11857993 CryoPlus 2 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
17843394 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Casetes cada uno
10091584 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Casetes cada uno
10386764 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Casetes 1 PCS
15549251 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Casetes cada uno
15542066 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Casetes 1 set
11821200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes cada uno
11831200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes cada uno
15700797 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes cada uno
11847993 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes 1 PCS
15511701 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Viales (2 ml) Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor cada uno
12790348 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Casetes cada uno
15247476 CryoPlus 1 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Divisor de plataforma cada uno
15227476 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Bastidores, fase de vapor paquete de 6
15366524 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Bastidores, fase líquida cada uno
15855232 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas (25 ml) Cartucho deslizante cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10705725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000332
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la capacidad y proteja la integridad de las muestras con los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™, para su uso con los sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2.
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquido)
  • Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
  • Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
  • Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Casetes
Capacidad (métrico) 700 mL
Modelo de puerta Corredera
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Admite Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)