Learn More
Thermo Scientific™ Prensas de congelación de bolsas CryoMed™
Código de producto. 30968820 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Admite:
Bolsas (2)
Bolsas (4)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo Admite unitSize
30968820 Delmed 2030-2 Bolsas (4) -
11716489 Gambro DF-200 Bolsas (4) cada uno
10544924 Gambro DF-700 Bolsas (2) cada uno
11746499 Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462) Bolsas (2) 1 PCS
4 options
Código de producto. 30968820
Marca: Thermo Scientific™ 4000317
Realice aplicaciones de congelación a velocidad controlada con un congelador de velocidad controlada y estas prensas de congelación de bolsas CryoMed.
Realice aplicaciones de congelación a velocidad controlada con un congelador de velocidad controlada y estas prensas de congelación de bolsas Thermo Scientific™ CryoMed™.
Prensas de bolsas para Nexell, Fenwal, Gambro y Delmed. Capacidades de bolsas: 2 a 4 bolsas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delmed 2030-2
Para utilizar con (equipo) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Admite Bolsas (4)