Learn More
GA International Cryogenic Writable Labels
Código de producto. 17881098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Beige
Blanco
Lavanda
Limón
Marrón
Menta
Naranja
Plata
Rosa
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
17881098 Beige paquete de 1000
17870248 Azul paquete de 1000
17861198 Marrón paquete de 1000
17890138 Verde paquete de 1000
17829457 Verde agua paquete de 1000
17890038 Lavanda paquete de 1000
17849947 Limón paquete de 1000
17850518 Menta paquete de 1000
17809357 Naranja paquete de 1000
17800348 Rosa paquete de 1000
17808977 - paquete de 1000
17879357 Plata paquete de 1000
17840728 Violeta paquete de 1000
17820368 Blanco paquete de 1000
17800838 - paquete de 1000
15 options
Código de producto. 17881098
Marca: GA International JTRA2610BE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Writable cryogenic color rectangles provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.
  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Beige
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 26 x 10 mm
Longitud (imperial) 0.4 in.
Longitud (métrico) 10 mm
Anchura (imperial) 1.02 in.
Anchura (métrico) 26 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm