Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Naranja, Morado, Amarillo
Naranja
Natural
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Tamaño compacto para almacenamiento de hasta 81 microtubos y viales criogénicos.
- Fabricada con polipropileno
- Almacene microtubos o viales criogénicos
- Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
- Segura para almacenamiento a baja temperatura
- Tubos: 1,5/2,0 ml
- Pocillos: 81
- Diám. de pocillo: 12,3 mm
- Esterilizable en autoclave
Cada caja de almacenamiento de microtubos Fisherbrand™ se ha diseñado para permitir una identificación visual rápida.
- Pocillos uniformes con ID de ubicación
- La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
- Colores translúcidos vibrantes con un área de etiquetado esmerilada
- Grabada con un diseño de onda distintivo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa de cierre a fricción |
| Color | Naranja |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento en microtubos |
| Admite | 81 |
| Cantidad | 5 Paq. |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 130 x 47 mm |
| Mostrar más |