Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno
Almacene hasta 81 microtubos y viales criogénicos en cajas de colores intensos. Las cajas de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ se han diseñado para una rápida identificación visual y un fácil acceso en un formato compacto. Segura para almacenamiento a baja temperatura.
Marca: Fisherbrand™
44.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
Tamaño compacto para almacenamiento de hasta 81 microtubos y viales criogénicos.- Fabricada con polipropileno
- Almacene microtubos o viales criogénicos
- Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
- Segura para almacenamiento a baja temperatura
- Tubos: 1,5/2,0 ml
- Pocillos: 81
- Diám. de pocillo: 12,3mm
- Esterilizable en autoclave
- Pocillos uniformes con ID de ubicación
- La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
- Colores translúcidos vibrantes con un área de etiquetado esmerilada
- Grabada con un diseño de onda distintivo
Especificaciones
Tapa de cierre a fricción | |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Amarillo | |
Cuadrada | |
Almacenamiento en microtubos | |
5 Paquetes | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,75 kg |