Learn More
Taylor Wharton™ Separador de fase criogénica
Código de producto. 11718539
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MNPT de 3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11718539 MNPT de 3/8 pulg 1 PCS
1 options
Código de producto. 11718539 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor 11938C80
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Información de órdenes
Tamaño métrico
Especificaciones
Tipo Separadores de fase criogénica
Para utilizar con (equipo) MNPT de 3/8 pulg
Longitud (imperial) exterior 2,75 in
Longitud (métrico) exterior 69,9 mm
Diámetro (imperial) 1,375 in
Diámetro (métrico) 34,9 mm