Descripción
- Guantes criogénicos específicamente diseñados para proteger las manos y los brazos de los peligros asociados a la manipulación de nitrógeno líquido
- Altamente recomendado para el manejo seguro de los productos Freezer/Mill™
- Aislamiento multicapa para una protección óptima
- Flexibles y ligeros para garantizar una excelente movilidad
- Cómodos de usar durante largos periodos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Tejido |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |