Learn More
SPEX Certiprep™ Guantes criogénicos
Código de producto. 13424570 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
13424570 L 1 par
13463530 M 1 par
13473210 Pequeño 1 par
3 options
Código de producto. 13424570
Marca: SPEX Certiprep™ 6900L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los guantes criogénicos SPEX Certiprep™ están diseñados para proteger las manos y los brazos de materiales ultrafríos y de la exposición al nitrógeno líquido.
  • Guantes criogénicos específicamente diseñados para proteger las manos y los brazos de los peligros asociados a la manipulación de nitrógeno líquido
  • Altamente recomendado para el manejo seguro de los productos Freezer/Mill™
  • Aislamiento multicapa para una protección óptima
  • Flexibles y ligeros para garantizar una excelente movilidad
  • Cómodos de usar durante largos periodos
Especificaciones
Color Azul
Material Tejido
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño L