Learn More
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas
Código de producto. 10752454 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja criogénica cuadrada
Caja punta de flecha
Cajas de crioconservación
CryoPlus 1,2,3,4
Tipo:
Caja de acero inoxidable
Caja de cartón de fibra
Rack vertical de fase líquida
Separador de cartón
Admite:
Cajas
Cajas criogénicas
Capac. viales:
25
40
81
100
300
Conditionnement:
1 PCS
cada uno
Code produit. Para utilizar con (equipo) Tipo Admite Capac. viales unitSize
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 40 cada uno
15853600 Caja criogénica cuadrada Separador de cartón Cajas 25 cada uno
11804550 Caja criogénica cuadrada Separador de cartón Cajas 100 cada uno
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas criogénicas 100 cada uno
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 100 cada uno
10465245 Cajas de crioconservación Separador de cartón Cajas 40 cada uno
11781569 Caja punta de flecha Separador de cartón Cajas 81 cada uno
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 81 1 PCS
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 81 cada uno
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de acero inoxidable Cajas 100 1 PCS
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Rack vertical de fase líquida Cajas 300 cada uno
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10752454
Marque: Thermo Scientific™ 4000189
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Cajas de cartón
  • Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
  • Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
  • Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
  • Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
  • Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
  • Cuadradas (2 o 4 ml)
  • Punta de flecha (2 ml)
†Las cajas de acero inoxidable no incluyen divisores de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Caja de cartón de fibra
Capacidad (métrico) 5 mL
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1,2,3,4
Incluye 40-cell Divider
Longitud (imperial) exterior 2 in.
Capac. viales 40
Admite Cajas
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.