Learn More
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas
Código de producto. 10222240 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja criogénica cuadrada
Caja punta de flecha
Cajas de crioconservación
CryoPlus 1,2,3,4
Tipo:
Caja de acero inoxidable
Caja de cartón de fibra
Rack vertical de fase líquida
Separador de cartón
Admite:
Cajas
Cajas criogénicas
Capac. viales:
25
40
81
100
300
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10222240
Marca: Thermo Scientific™ 4000014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Para cajas de cartón
  • Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
  • Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
  • Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Para cajas de policarbonato
  • Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
  • Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Para cajas de acero inoxidable†
  • Cuadradas (2 o 4 ml)
  • Punta de flecha (2 ml)
†Las cajas de acero inoxidable no incluyen divisores de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caja de cartón de fibra
Capacidad (imperial) 7,06 pies cúb.
Capacidad (métrico) 2 mL
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1,2,3,4
Capac. viales 100
Admite Cajas criogénicas