Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Código de producto. 17850658
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 5000
28 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17850658 | Amarillo | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17868917 | Verde | 38,1 x 19,1 mm | 76,2 mm | paquete de 2000 |
| 17840958 | Azul | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17890668 | Verde | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17860858 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17858827 | Amarillo | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17820398 | Azul | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17859597 | Verde | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17899497 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17868827 | Amarillo | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17890958 | Azul | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17880958 | Verde | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17879117 | Amarillo | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17880478 | Azul | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17889407 | Verde | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17861258 | Amarillo | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17850118 | Azul | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17840598 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17810838 | Amarillo | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17868977 | Azul | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17849667 | Verde | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17890548 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17819877 | Amarillo | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17890938 | Verde | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17859877 | Verde | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17889777 | Amarillo | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17870088 | Verde | 38,1 x 19,1 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17850658
Proveedor
GA International
N.º de proveedor
JTTA9C11YE
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +110 °C |
| Dimensions (LxW) | 31,8 x 22,2 mm |
| Longitud (imperial) | 0.88 in. |
| Longitud (métrico) | 22.2 mm |
| Anchura (imperial) | 1,25 in |
| Anchura (métrico) | 31.8 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |