Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de congelador CryoBox™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10674321
Change view
Click to view available options
Admite:
16 cajas/rack
4 criocajas/gradilla
9 criocajas/gradilla
CryoBoxes
Gradillas de 12 cajas criogénicas
Gradillas de 4 cajas criogénicas
Gradillas de 7 cajas criogénicas
Gradillas de 9 cajas criogénicas
Diseñar:
Horizontal
Vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg)
14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg)
22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg)
22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg)
3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Admite Diseñar Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10674321 Gradillas de 4 cajas criogénicas Vertical 3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) cada uno
10326442 Gradillas de 12 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm) cada uno
10419272 4 criocajas/gradilla Vertical 14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg) cada uno
11877113 9 criocajas/gradilla Vertical 14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg) paquete de 4
10547571 CryoBoxes Horizontal 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg) cada uno
10653791 16 cajas/rack Horizontal 22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg) cada uno
10419082 Gradillas de 9 cajas criogénicas Vertical 3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) cada uno
10504831 Gradillas de 4 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm) cada uno
10718861 Gradillas de 7 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm) cada uno
9 options
Código de producto. 10674321
Marca: Thermo Scientific™ DS50350004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores.
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores. Las gradillas para congeladores Thermo Scientific™ CryoBox™ incluyen gradillas de acero inoxidable Thermo Scientific Nalgene™ CryoBox y gradillas de aluminio Thermo Scientific Nunc™ resistentes que se adaptan a los congeladores verticales y horizontales más comunes.
  • Guarde cómodamente cajas de almacenamiento para viales criogénicos estándar de 132 x 132 mm con estas gradillas para congelador.
  • Se adapta a Thermo Scientific Nalgene™ y Nunc™ CryoBoxes™
  • Entre las opciones se incluyen gradillas duraderas de acero inoxidable y aluminio que se adaptan a la mayoría de congeladores horizontales y verticales comunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
Admite Gradillas de 4 cajas criogénicas
Diseñar Vertical
Material Acero inoxidable
Tipo Rack para congelador