Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de congelador CryoBox™
Código de producto. 10419082
Change view
Click to view available options
Admite:
16 cajas/rack
4 criocajas/gradilla
9 criocajas/gradilla
CryoBoxes
Gradillas de 12 cajas criogénicas
Gradillas de 4 cajas criogénicas
Gradillas de 7 cajas criogénicas
Gradillas de 9 cajas criogénicas
Diseñar:
Horizontal
Vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg)
14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg)
22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg)
22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg)
3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm)
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 4
Code produit. Admite Diseñar Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10419082 Gradillas de 9 cajas criogénicas Vertical 3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) cada uno
10326442 Gradillas de 12 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm) cada uno
10419272 4 criocajas/gradilla Vertical 14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg) cada uno
11877113 9 criocajas/gradilla Vertical 14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg) paquete de 4
10547571 CryoBoxes Horizontal 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg) cada uno
10653791 16 cajas/rack Horizontal 22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg) cada uno
10674321 Gradillas de 4 cajas criogénicas Vertical 3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) cada uno
10504831 Gradillas de 4 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm) cada uno
10718861 Gradillas de 7 cajas criogénicas Vertical 5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm) cada uno
9 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10419082
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ DS50350009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores.
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores. Las gradillas para congeladores Thermo Scientific™ CryoBox™ incluyen gradillas de acero inoxidable Thermo Scientific Nalgene™ CryoBox y gradillas de aluminio Thermo Scientific Nunc™ resistentes que se adaptan a los congeladores verticales y horizontales más comunes.
  • Guarde cómodamente cajas de almacenamiento para viales criogénicos estándar de 132 x 132 mm con estas gradillas para congelador.
  • Se adapta a Thermo Scientific Nalgene™ y Nunc™ CryoBoxes™
  • Entre las opciones se incluyen gradillas duraderas de acero inoxidable y aluminio que se adaptan a la mayoría de congeladores horizontales y verticales comunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
Admite Gradillas de 9 cajas criogénicas
Diseñar Vertical
Material Acero inoxidable
Tipo Rack para congelador
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.