Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón con divisores, caja de 50 mm de altura
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para almacenamiento criogénico
- Fabricada con cartón repelente al agua
- Incluye divisores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Admite | Cubetas (25) |
| Incluye | Separadores |
| Cantidad | 25/paq. |
| Conjunto de tubos | 5 x 5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76 x 76 x 52 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |