Descripción
- Color blanco
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Divisor también está disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caja criogénica |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 130 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Peso (métrico) | 0,11 kg |