Learn More
Tenak™ Cajas de policarbonato para uso en congeladores, caja de 100 mm de altura
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Diseñadas teniendo en cuenta la facilidad de uso
- La base inclinada hacia delante y el índice de alto contraste impreso en la tapa transparente garantizan una rápida orientación visual
- Cuentan con una tapa con bisagras que permite el funcionamiento sencillo con una sola mano
- Incluye orificios de ventilación y drenaje
- Apilable
- Pueden usarse a temperaturas de –196°C a 121°C
- Esterilizable en autoclave
- Se suministran con un herramienta de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores |
| Admite | Cubetas (81) |
| Incluye | Separadores |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 96 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |