Learn More
Fisherbrand™ Criocaja
Código de producto. 12982141 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12982141 5 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 12982141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bisagra sólida con tapa a presión segura, apilable
Esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de – 90°C a + 121°C
  • Polipropileno de alta calidad
  • Disponibles en color natural y varios colores
  • Rejilla de 81 puestos y 9 x 9, con codificación numérica
  • Bisagra sólida con tapa a presión segura
  • Apilables para el transporte seguro
  • Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
  • Insertos de rejilla extraíbles
  • También pueden usarse para recipientes más grandes al extraer los insertos de rejilla
Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 3 a 5 mL
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -90°C
Cantidad 5 Paq.
Peso (métrico) 1 kg