Descripción
- Permite la molienda criogénica de alto rendimiento en el Geno/Grinder.
- Mantiene las muestras a temperaturas de nitrógeno líquido durante la homogeneización de tejidos y la lisis celular.
- Conserva pesticidas, ARN y proteínas para métodos de extracción sensibles al calor.
- Aumenta el rendimiento mediante la molienda de muestras a temperaturas inferiores a cero.
- Hechos de aluminio duradero.
- Se usan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El juego incluye dos bloques criogénicos, lo que permite procesar 16 muestras simultáneamente |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales criogénicos de molienda 2255 |
| Admite | 8 viales |
| Material | Aluminio |
| Cantidad de embalaje | 2/paquete |