Learn More
Greiner Bio-One Tubos criogénicos Cryo.s con rosca interna
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10617671
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Forma del fondo:
Fondo cónico, base de pie en estrella
Fondo redondo, base de pie en estrella
Redondo
Redondos, autoestables
Incluye:
Sin zona para etiquetado
Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
paquete de 300
paquete de 500
Produktkod. Capacidad (métrico) Color del tapón Forma del fondo Incluye unitSize
10617671 1 ml Amarillo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10627671 1 ml Azul Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10401721 1 ml Verde Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10329910 2 ml Azul Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10686321 2 ml Verde Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado paquete de 500
10175970 2 ml Rojo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10147480 2 ml Rojo Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10563821 2 ml Amarillo Redondos, autoestables Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10450181 5 ml Azul Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10589681 5 ml Natural Redondo Sin zona para etiquetado paquete de 300
10459990 5 ml Rojo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10175350 5 ml Natural Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10063950 2 ml Amarillo Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10701391 2 ml Natural Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10731201 2 ml Amarillo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10033990 2 ml Azul Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10462481 1 ml Rojo Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
17 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10617671
Brand: Greiner Bio-One 123278
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabricados con polipropileno de alta calidad para ofrecer solidez y alta resistencia térmica. Los tubos criogénicos Greiner BioOne™ Cryo.s con rosca interna resisten un intervalo de temperatura de -196 a +121 °C.
  • Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
  • Estériles, apirógenos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
  • Con marcado CE (CE/IVD)
  • Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
  • Apto para su envío en avión
  • Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
  • 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
  • Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
  • Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
  • Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
  • Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Tubo criogénico
Color del tapón Amarillo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1 ml
Forma del fondo Redondo
Material Polipropileno
Incluye Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Material del cierre Polipropileno
Altura (métrico) 42 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.