Learn More
Greiner Bio-One Tubos criogénicos Cryo.s con rosca interna
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10563821
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Forma del fondo:
Fondo cónico, base de pie en estrella
Fondo redondo, base de pie en estrella
Redondo
Redondos, autoestables
Incluye:
Sin zona para etiquetado
Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
paquete de 300
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Forma del fondo Incluye unitSize
10563821 2 ml Amarillo Redondos, autoestables Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10627671 1 ml Azul Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10401721 1 ml Verde Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10617671 1 ml Amarillo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10329910 2 ml Azul Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10686321 2 ml Verde Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado paquete de 500
10175970 2 ml Rojo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10147480 2 ml Rojo Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10450181 5 ml Azul Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10589681 5 ml Natural Redondo Sin zona para etiquetado paquete de 300
10459990 5 ml Rojo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10175350 5 ml Natural Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 300 PCS
10063950 2 ml Amarillo Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10701391 2 ml Natural Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10731201 2 ml Amarillo Redondo Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10033990 2 ml Azul Fondo redondo, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
10462481 1 ml Rojo Fondo cónico, base de pie en estrella Área de escritura blanca; tapones para etiquetado 500 PCS
17 options
Código de producto. 10563821
Marca: Greiner Bio-One 121278
Fabricados con polipropileno de alta calidad para ofrecer solidez y alta resistencia térmica. Los tubos criogénicos Greiner BioOne™ Cryo.s con rosca interna resisten un intervalo de temperatura de -196 a +121 °C.
  • Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
  • Estériles, apirógenos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
  • Con marcado CE (CE/IVD)
  • Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
  • Apto para su envío en avión
  • Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
  • 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
  • Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
  • Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
  • Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
  • Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo criogénico
Color del tapón Amarillo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Forma del fondo Redondos, autoestables
Material Polipropileno
Incluye Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Material del cierre Polipropileno
Altura (métrico) 48 mm