Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
Código de producto. p-7219188
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
13453090 Pequeño 1 par
11863831 M 1 par
11873831 L 1 par
3 options
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Código de producto. 13453090
Marca: Tempshield™ WRSWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 511
Descripción Hasta la muñeca
Color Azul
Hand Específico
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño Pequeño
Norma EN388 Sí
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Serie Cryo-Gloves™
Temperatura mín. (imperial) -320 °F
Temperatura mín. (métrico) -196 °C
Longitud (imperial) 11/13 pulg
Longitud (métrico) Entre 28 y 33 cm