Learn More
Tempshield™ Guantes criogénicos impermeables Cryo-Gloves™, azules, hasta el antebrazo
Código de producto. 15210126
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15210126 XL 1 par
16092222 Pequeño 1 par
11726419 M 1 par
10146284 L 1 par
11736419 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Código de producto. 15210126 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor MAXLWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Un forro fino y sin costuras, 100% impermeable, ofrece protección contra derrames y salpicaduras. Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320°F).
Un forro fino y sin costuras, 100% impermeable, ofrece protección contra derrames y salpicaduras. Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320 °F).
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 511
Descripción Hasta el antebrazo
Color Azul
Hand Específico
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño XL
Norma EN388 Sí
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Serie Cryo-Gloves™
Temperatura mín. (imperial) -320 °F
Temperatura mín. (métrico) -196 °C
Longitud (imperial) 13,3/15,3 pulg
Longitud (métrico) Entre 33,5 y 39,5 cm