Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Aprons
Código de producto. p-4521411 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16449019
Marca: Thermo Scientific™ 189451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su ropa con los delantales criogénicos Thermo Scientific™, disponibles en tallas pequeña, mediana y grande.
Proteja su ropa con los delantales criogénicos Thermo Scientific™, disponibles en tallas pequeña, mediana y grande.
  • Pequeño: 36″ (91,4 cm)
  • Medio: 42″ (106,7cm)
  • Grande: 48″ (121,9cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal criogénico
Tamaño Pequeño
Color Azul
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91,4 cm