missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRYGC Monoclonal Antibody (OTI1E3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17584692
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17584692 30 μL 30 microlitros
17564692 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17584692

Marca: Origene Technologies TA505773S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CRYGC Monoclonal antibody specifically detects CRYGC in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CRYGC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica USP16
N.º de referencia del gen Q9Y5T5
Alias de gen CCL; Cryg; Cryg3; Cryg-5; Crygc; crystallin gamma C; crystallin, gamma C; crystallin, gamma polypeptide 3; CTRCT2; Gammab-cry; Gamma-C-crystallin; gammaC-crystallin; gamma-crystallin 2-1; Gamma-crystallin 3; gamma-crystallin C; Gamma-crystallin IIIA; Len
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 137-466 of human USP16 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.