Learn More
CRX Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C3C11, Proteintech
Código de producto. p-7223274 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800256 20 μL 20 microlitros
16890246 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16800256
Marca: Proteintech 675551IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CRX antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CRX. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CRX antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CRX
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C3C11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1406
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1