Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
2782.50€ - 5951.90€
Especificaciones
Incluye | Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción |
---|---|
Velocidad motor | 1450 rpm |
Certificaciones/conformidad | cUL y CE |
Temperatura máx. (métrico) | de 40 °C |
Temperatura mín. (métrico) | de 10 °C |
Código de producto | Marca | Modelo | Desplazamiento de aire | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Desplazamiento de aire | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16228250
|
Welch™
3042-00 |
CRVpro 4 | 78 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 46,3 lb |
3042.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15706275
|
Welch™
3062-00 |
CRVpro 6 | 100 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 48,5 lb |
2782.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15852782
|
Welch™
3082-00 |
CRVpro 8 | 133 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 49,6 lb |
3365.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16238250
|
Welch™
3162-00 |
CRVpro 16 | 305 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 81,6 lb |
3948.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16248250
|
Welch™
3242-00 |
CRVpro 24 | 436 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 84,9 lb |
5125.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16258250
|
Welch™
3302-00 |
CRVpro 30 | 551 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 87 lb |
5951.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Welch Gardner Denver CRVpro Two-Stage Rotary Vane Vacuum Pump
- The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
- The pump impresses with its long service life, absolute reliability and its low maintenance requirements.
- This has been enabled thanks to 3 major innovations:
- Its low running temperature, which slows down potential corrosion processes and reduces the oil consumption.
- Its large oil reservoir ensures a low chemical concentration, which contributes to the prolongation of the oil exchange intervals.
- Its special inside coating increases the chemical resistance of the pump.
- Scope of delivery: Pump with motor, 3 line cords (EU/UK/US), 2 liters of oil, centering ring with dirt trap, centering ring, 2 clamping rings.
Especificaciones
Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción | |
cUL y CE | |
de 10 °C | |
Bomba de paletas giratorias |
1450 rpm | |
de 40 °C | |
50/60 Hz | |
230 V |