Learn More
Welch™ Bomba de vacío de paletas giratorias de accionamiento directo CRVpro™
Tienda Welch Ilmvac ProductosDescription
- Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas Welch Gardner Denver CRVpro
- La resistente bomba de vacío CRVpro pertenece a la nueva generación de bombas de paletas giratorias de dos etapas de alto rendimiento de Welch.
- La bomba impresiona por su larga vida útil, su fiabilidad absoluta y sus bajos requisitos de mantenimiento.
- Esto se ha habilitado gracias a tres innovaciones principales:
- Su baja temperatura de funcionamiento, que ralentiza los procesos de corrosión potenciales y reduce el consumo de aceite.
- Su gran depósito de aceite garantiza una baja concentración química, lo que contribuye a prolongar los intervalos de intercambio de aceite.
- Su revestimiento interior especial aumenta la resistencia a productos químicos de la bomba.
- Contenido de la entrega: Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 litros de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción.
Specifications
Specifications
| Vacío máx. | 0,005 torr |
| Caballos de fuerza | 1 CV |
| Incluye | Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción |
| Velocidad motor | 1450 rpm |
| Certificaciones/conformidad | cUL y CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22,4 x 8,1 x 11,4 in |
| Modelo | CRVpro 16 |
| Peso (imperial) | 81,6 lb |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Show More |