Learn More
Thermo Scientific™ Crustacean Cardioactive Peptide Amide
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | CCAP amide |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 956.12 |
| Tipo de producto | Crustacean Cardioactive Peptide amide |
| Cantidad | 10 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Pro-Phe-Cys-Asn-Ala-Phe-Thr-Gly-Cys-NH2 |
For Research Use Only