Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crustacean Cardioactive Peptide
Código de producto. p-5384661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
15457819 10 mg 10 miligramos
15447819 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15457819
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66453.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común CCAP
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 957.10
Tipo de producto Crustacean Cardioactive Peptide
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Pro-Phe-Cys-Asn-Ala-Phe-Thr-Gly-Cys (Disulfide bridge: Cys3-Cys9)