Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo de alta resistencia Crusader Flex™ serie 42-445
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Son altamente resistentes a los cortes, los daños menores y la abrasión
- Mejora el agarre en superficies secas y aceitosas
- Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 , EN 407:2004 |
| Descripción | Estructura: Cortado y cosido |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Gris |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo de alta resistencia |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |