Learn More
Bochem™ Crisol
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 99,6 % de níquel
- Las tapas deben solicitarse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Capacidad (métrico) | 25mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 35mm |
| Altura (métrico) | 35mm |