Learn More
Invitrogen™ CRTH2 Polyclonal Antibody
Descripción
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Pig (85%); Elephant (80%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CRTH2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide |
| génica | PTGDR2 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y5Y4 |
| Alias de gen | CD294; chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells; chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on TH2 cells; CRTH2; DL1R; DP2; G protein-coupled receptor 44; Gpr44; G-protein coupled receptor 44; Grp45; MGC130436; PGD2 receptor; prostaglandin D2 receptor 2; prostaglandin D2 receptor CRTH2; Ptgdr2; putative G-protein coupled receptor 44 |
| Símbolos de los genes | PTGDR2 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.