Learn More
Invitrogen™ Rat CRP ELISA Kit
Código de producto. 15485363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485363 96 pruebas 1 set
17155909 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERCRP
ELISA
The Rat C-Reactive Protein (Rt CRP) ELISA quantitates Rt CRP in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CRP. Principle of the method The Rat CRP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La PCR (proteína C-reactiva) es un compuesto de proteína de fase aguda pentamérica y cíclica principal que consta de cinco subunidades idénticas, no covalentes, no glicosiladas. Cada subunidad está formada por 206 aminoácidos y tiene un peso molecular de 24 kDa. La PCR es producida por el hígado y sus niveles plasmáticos aumentan drásticamente durante los procesos inflamatorios que se producen en el cuerpo. La PCR es un iniciador de la cascada clásica del complemento, se une a varios componentes nucleares (cromatina, histonas, etc.), desempeña un papel importante en la inmunidad innata y media con las actividades asociadas con la resistencia preinmune no específica del huésped. Específicamente, se produce un aumento de 100-1000 de la PCR en respuesta a una lesión, infección o inflamación. La PCR es opsónica, un iniciador de la cascada clásica del complemento y un activador de monocitos/macrófagos. La PCR también se une a varios componentes nucleares, como la cromatina, las histonas y las snRNP, lo que sugiere que puede desempeñar el papel de neutralizador durante la necrosis celular. La PCR participa en varias funciones relacionadas con la defensa del huésped basadas en su capacidad de reconocer patógenos extraños y células dañadas del huésped, e inicia la eliminación de patógenos interactuando con los sistemas de efectores humorales y celulares de la sangre. Se ha demostrado que los pacientes con niveles basales de PCR elevados presentan un mayor riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P48199
Intervalo del ensayo 0,246-60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 200 pg
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 60 ng/ml
Descripción Kit de ELISA para proteína (C-reactiva) PCR, 96 ensayos, 1 kit, especies de rata, familia de proteínas, peptidasas e inhibidores, disciplina de investigación inmunológica, ensayo inmunoenzimático diseñado para la cuantificación y detección de la proteína C-reactiva (CRP)
Analitos detectables Proteína C-reactiva (PCR)
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25419
Símbolo de gen PTX1
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Aa1249, Ab1-341, Ab2-196, Ac1-114, Ac1262, Ac2-069, Ba2-693
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min