Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, negra/amarilla
Código de producto. 17732048
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17732048
Marca: Notrax 406C0024BY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Notrax Crossrib Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
  • Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
  • Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1830 x 60 cm
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 1830 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm