Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Código de producto. 11828942 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11828942 30 x 30 x 10 mm paquete de 5
11898932 10 x 10 x 5 mm paquete de 10
11521983 10 x 10 x 5 mm paquete de 5
11808942 20 x 20 x 8 mm paquete de 5
16255791 25 x 25 x 9mm paquete de 10
16275791 38 x 38 x 11 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 11828942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Usar con contenedores, recipientes, agitadores y placas calientes de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
Utilícelos con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
  • Agitador magnético estable de uso general
  • Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 30 x 10 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras&
Altura (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 1,25 pulg
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 30 mm
Cantidad 2/Paq.
Forma Cruz