Descripción
Utilícelos con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
- Agitador magnético estable de uso general
- Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 20 x 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 0,75 pulg |
| Anchura (imperial) | 0,75 pulg |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Mostrar más |