Learn More
Retsch™ Molino de impacto de cruz SK 300
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Incluye:
Placas con deflectores de acero 1.1740
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con impacto de cruz, placas con deflectores, manguera de filtro de 240 mm y recipiente colector
- Motor trifásico con convertidor de frecuencia
- Adecuado para el funcionamiento por lotes de grandes cantidades
- Velocidad ajustable para aplicaciones distintas
- Finura final definida debido a tamices inferiores con tamaños de abertura de 0,12 a 10 mm
- Fácil limpieza gracias al inserto de molienda, rotor y tamiz intercambiables a presión
- Amplia gama de accesorios, incluidos varios sistemas de recogida y alimentación, rotores y tamices
- Freno del motor eléctrico
- Dispositivo de bloqueo central
- Ciclón opcional disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 700 x 600 x 1200 mm |
| Requisitos eléctricos | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Incluye | Placas con deflectores de acero 1.1740 |
| Material | Hierro fundido |
| Fase | Conexión monofásica |
| Velocidad | De 2000 a 4000 rpm |