Learn More
Thermo Scientific Chemicals Escarlata de croceína 7B, > 70 % de contenido de colorante
Código de producto. 15478409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15478409 5 g 5 g
15468409 1 g 1 g
15488409 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15478409
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66876.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6226-76-2
Fórmula molecular C24H18N4Na2O7S2
Sinónimo Rojo ácido 71; C.I. 27165
Especificaciones
Color Rojo
Formulario Powder
Formato Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 584,53
Punto de fusión De 181 a 188°
Tipo de producto Escarlata de croceína 7B
Pureza > 70 % de contenido de colorante
Cantidad 5 g
Solubilidad Soluble en agua