missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRNKL1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15879223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15879223 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15879223 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA570817

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 100%.

CRNKL1 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRNKL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CRNKL1
N.º de referencia del gen Q9BZJ0
Alias de gen 1200013P10Rik; 5730590A01Rik; C80326; CGI-201; CLF; Clf1; Crn; Crn, crooked neck-like 1; Crn, crooked neck-like 1 (Drosophila); Crnkl1; Crooked neck homolog; crooked neck pre-mRNA splicing factor 1; crooked neck pre-mRNA splicing factor-like 1; Crooked neck protein; crooked neck-like 1; crooked neck-like 1 protein; crooked neck-like protein 1; crooked neck-like protein 1-like; crooked neck-like protein 1-like protein; hCrn; MSTP021; SYF3; SYF3 pre-mRNA-splicing factor
Símbolos de los genes CRNKL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human CRNKL1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51340
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.