missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRLS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13280389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13280389 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13280389 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA525338

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CRLS1 Polyclonal Antibody

CRLS1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRLS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica CRLS1
N.º de referencia del gen Q9UJA2
Alias de gen 0610009I22Rik; 4930557M15Rik; 5730490M08Rik; C20orf155; cardiolipin synthase; cardiolipin synthase (CMP-forming); cardiolipin synthase 1; cardiolipin synthetase; CLS; CLS1; CRLS1; dJ967N21.6; GCD10; Protein GCD10 homolog; RGD1311037
Símbolos de los genes CRLS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 198-226 amino acids from the C-terminal region of human CRLS1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.