missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRLR Antibody (erenumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30170469 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30170469 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328437JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CRLR Monoclonal antibody specifically detects CRLR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRLR
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon erenumab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcitonin gene-related peptide type 1 receptor, calcitonin receptor-like, CALCRL, CGRP type 1 receptor, CGRPR, CGRPRCRLRCalcitonin receptor-like receptor
Especie del huésped Human
Inmunógeno CALCRL/ CGRPR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10203
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.