missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRIP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16370575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16370575 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16370575

Marca: Invitrogen™ PA583622

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GAGSYIYEKP LAEGPQVTGP IEVPAARAEE RKASGPPKGP SRASSVTTFT GEPNTCPRCS KKVYFAE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 84%.

CRIP2 is a 208-amino acid protein containing 2 LIM domains and shares 93% amino acid sequence identity with its rat homolog, called Esp1 or Crp2. Northern blot analysis showed widespread tissue expression of the 1.3-kb CRIP2 mRNA, with the highest level of expression found in heart. In testis, a second 1.7-kb mRNA was also detected.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRIP2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Crip2
N.º de referencia del gen P52943
Alias de gen 0610010I23Rik; AW743261; C77570; CRIP; Crip2; Crp; CRP2; CRP-2; CRP4; cysteine rich protein 2; Cysteine-rich intestinal protein; cysteine-rich protein 2; ESP1; heart LIM protein; Hlp; LIM domain protein ESP1/CRP2; LIM only protein HLP; LIM/double zinc-finger protein; Protein ESP1
Símbolos de los genes Crip2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CRIP2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99950).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1397
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.