Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Código de producto. 11824970 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Cabezal de encapsulado de 11mm
Cabezal de encapsulado de 13mm
Cabezal de encapsulado de 20mm
Cabezal de encapsulado de 32mm
Cabezal de encapsulado de 7,5 mm
Cabezal de encapsulado de 8mm
Para utilizar con (equipo):
Cierres de tapa abatible/abatibles
Tapones de aluminio/acero
Tapón de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
11824970 Cabezal de encapsulado de 13mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
11865050 Cabezal de encapsulado de 20mm Tapón de aluminio cada uno
11869440 Cabezal de encapsulado de 32mm Tapón de aluminio cada uno
11898951 Cabezal de encapsulado de 7,5 mm Tapones de aluminio/acero cada uno
11879440 Cabezal de encapsulado de 32mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
12980981 Cabezal de encapsulado de 20mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
11868981 Cabezal de encapsulado de 8mm Tapón de aluminio cada uno
11844890 Cabezal de encapsulado de 11mm Tapón de aluminio cada uno
8 options
Product Code. 11824970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
  • Cabezal de encapsulado
  • Neumático
  • Acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Cabezal de encapsulado de 13mm
Para utilizar con (equipo) Cierres de tapa abatible/abatibles