Learn More
Macherey-Nagel™ Crimping Head
Código de producto. 12888595 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Cápsulas de cierre de 11 mm
Cápsulas de cierre de 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
12888595 Cápsulas de cierre de 11 mm cada uno
12898595 Cápsulas de cierre de 20 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12888595
Marca: Macherey-Nagel™ 735711
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Cabezal de engarce
Para utilizar con (aplicación) Cápsulas de cierre de 11 mm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Para herramienta de engarce de alta potencia electrónica 735700 y tapones de rosca de 11 mm