Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello encapsulable transparentes tipo N8
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,3 ml
0,6 mL
0,8 ml
Estilo de la base:
Cónicos
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Microviales con cuello para encapsular de 8 mm
- Volumen utilizable de 0,2–1,2 ml
- Es necesario un adaptador para su uso en un muestreador automático
- Disponibles con fondo plano, redondo o cónico, de vidrio transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,5 mm |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de empaquetado | 100/Paq. |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Altura (métrico) | 31,5 mm |
| Cantidad | 100/Paq. |