Learn More
JG Finneran Associates™ Cápsulas
Click to view available options
Color:
Plata
Rojo
Rojo, Amarillo
Rojo, Azul
Rojo, Clear
Rojo, Plata
Rojo, Verde
Transparente
Tamaño del tapón:
11 mm
20 mm
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminum
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminum
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Poly
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminum
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Poly
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Fabricado con aluminio de la más alta calidad
- Con junta de PTFE
- Los sellos están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona |
| Color | Plata |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminum |
| Septo | PTFE/silicona |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Tipo de producto | Crimp Cap |