Learn More
JG Finneran Associates™ Cápsulas
Descripción
- Fabricado con aluminio de la más alta calidad
- Con junta de PTFE
- Los sellos están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Plata |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminum |
| Septo | Junta de PTFE |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |