Learn More
DWK Life Sciences Tapón para encapsular, ND20
Código de producto. 16676872 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
Butilo
Butilo/PTFE
PTFE/silicona
PharmaFix
Modelo:
Escape de presión
Estándar
Magnético
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Septo Modelo unitSize
16676872 PTFE/silicona Estándar paquete de 100
16636872 Butilo/PTFE Estándar paquete de 100
16646872 Butilo/PTFE Escape de presión paquete de 100
16656872 Butilo Estándar paquete de 100
16666872 Butilo Escape de presión paquete de 100
16696872 PharmaFix Escape de presión paquete de 100
16606882 PharmaFix Estándar paquete de 100
16616882 Butilo/PTFE Magnético paquete de 100
16626882 PTFE/silicona Magnético paquete de 100
9 options
Código de producto. 16676872
Marca: DWK Life Sciences 225695
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones para viales con espacio de cabeza están disponibles en tres estilos diferentes: estándar, liberación de presión y magnético.
La calidad de un tapón para encapsular depende en gran medida de la calibración correcta de la herramienta de encapsulado utilizada para acoplar el tapón al vial. Un tapón para encapsular demasiado apretado o demasiado suelto perjudicará la calidad del cierre. Para mantener buenos resultados, asegúrese de volver a calibrar la herramienta de encapsulado de forma regular y compruebe la calidad del cierre cada vez que lo encapsule.
  • Los tapones con liberación de presión se caracterizan por tener líneas de puntuación y puentes incorporados, que permiten liberar la presión interna cuando se superan los 3 ± 0,5 bar
  • Los tapones magnéticos son compatibles con los muestreadores automáticos de transporte magnético
  • Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Color Plata
Diámetro exterior (imperial) 20,7 mm
Material Aluminio, silicona, PTFE
Septo PTFE/silicona
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Modelo Estándar
Dureza 45 ± 5 shore A
Cantidad 100
Grosor (métrico) 2,3 mm
Tamaño del tapón ND20
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 7,5 mm
Tipo de producto Parte superior abierta