Descripción
La calidad de un tapón para encapsular depende en gran medida de la calibración correcta de la herramienta de encapsulado utilizada para acoplar el tapón al vial. Un tapón para encapsular demasiado apretado o demasiado suelto perjudicará la calidad del cierre. Para mantener buenos resultados, asegúrese de volver a calibrar la herramienta de encapsulado de forma regular y compruebe la calidad del cierre cada vez que lo encapsule.
- Los tapones con liberación de presión se caracterizan por tener líneas de puntuación y puentes incorporados, que permiten liberar la presión interna cuando se superan los 3 ± 0,5 bar
- Los tapones magnéticos son compatibles con los muestreadores automáticos de transporte magnético
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Color | Plata |
| Diámetro exterior (imperial) | 20,7 mm |
| Material | Aluminio, butilo, PTFE, PharmaFix |
| Septo | PharmaFix |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Modelo | Estándar |
| Dureza | 55 ± 5 shore A |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 2,3 mm |
| Mostrar más |