Learn More
Kinesis™ Tapón de rosca, 11 mm, septo de PTFE blanco/silicona blanca
Código de producto. 13088432
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
13088432 Blanco paquete de 1000
1 options
Código de producto. 13088432 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor CRC1104W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para tapar de forma segura los viales del muestreador automático y proporcionar acceso a los septos.
  • Tapón de silicona blanca
  • Septos de PTFE blanco
  • Cierre seguro
  • Adecuado para viales de muestreador automático
Especificaciones
Color Blanco
Material Silicona, PTFE, Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Tapado de viales, proporcionan acceso a septos
Para utilizar con (equipo) Viales con diámetro de cuello de 11 mm